Acide (2,4,6-triméthylphényl)métaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5226-100G OR5226-25G OR5226-5G
APOSOR5226-100GEA 238 EUR InStock
APOSOR5226-100G APOSOR5226-25G APOSOR5226-5G
Acide (2,4,6-triméthylphényl)métaborique 97%
Acide (2,4,6-triméthylphényl)métaborique
Formule: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236060
Numéro CAS: 5980-97-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité