N-Methylmethanesulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52265-100G OR52265-25G
APOSOR52265-100GEA 145 EUR InStock
APOSOR52265-100G APOSOR52265-25G
N-Methylmethanesulphonamide 97%
N-Methylmethanesulphonamide
Formule: C₂H₇NO₂S
MW: 109,14 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C/0.3mmHg
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00776277
Numéro CAS: 1184-85-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité