3-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5227-10G OR5227-5G OR5227-1G
APOSOR5227-10GEA 793 EUR InStock
APOSOR5227-10G APOSOR5227-5G APOSOR5227-1G
3-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline 96%
3-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Formule: C₉H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09055176
Numéro CAS: 89260-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité