2-Chlorocyclopentanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5230-1G OR5230-5G
APOSOR5230-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR5230-1G APOSOR5230-5G
2-Chlorocyclopentanone 98%
2-Chlorocyclopentanone
Formule: C₅H₇ClO
MW: 118,56 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C/12mmHg
Densité: 1.185 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001410
Numéro CAS: 694-28-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité