2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromovaleraldehyde Ethylene Acetal
OR52318-1G
APOSOR52318-1GEA 144 EUR InStock
APOSOR52318-1G
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane
Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,08 g/mol
Densité: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093454
Numéro CAS: 87227-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité