3-Bromo-4-nitroaniline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5232-25G OR5232-5G OR5232-100G
APOSOR5232-25GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR5232-25G APOSOR5232-5G APOSOR5232-100G
3-Bromo-4-nitroaniline 99%
3-Bromo-4-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,0200 g/mol
Point de fusion: 174…177 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07783047
Numéro CAS: 40787-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité