4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
OR52321-1G OR52321-25G OR52321-5G
APOSOR52321-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR52321-1G APOSOR52321-25G APOSOR52321-5G
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 98%
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₅H₄N₅I
MW: 261,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787931
Numéro CAS: 151266-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité