Acide 2-méthyl-m-anisique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
OR52333-100G OR52333-25G OR52333-500G
APOSOR52333-100GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR52333-100G APOSOR52333-25G APOSOR52333-500G
Acide 2-méthyl-m-anisique 98%
Acide 2-méthyl-m-anisique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 149…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094039
Numéro CAS: 55289-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité