Tetrapropylammonium perruthenate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR52342-5GEA 207 EUR InStock
APOSOR52342-5G APOSOR52342-1G
Tetrapropylammonium perruthenate 95%
Tetrapropylammonium perruthenate
Formule: C₁₂H₂₈NO₄Ru
MW: 351,43 g/mol
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074914
Numéro CAS: 114615-82-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité