3-Chloro-3-oxopropionate d'éthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5235-50G OR5235-100G
APOSOR5235-50GEA 205 EUR InStock
APOSOR5235-50G APOSOR5235-100G
3-Chloro-3-oxopropionate d'éthyle 97%
3-Chloro-3-oxopropionate d'éthyle
Formule: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C/25mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000736
Numéro CAS: 36239-09-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité