1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52352-10G OR52352-1G OR52352-5G
APOSOR52352-10GEA 136 EUR InStock
APOSOR52352-10G APOSOR52352-1G APOSOR52352-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
Formule: C₈H₁₂ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114582
Numéro CAS: 876-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité