Pentabromotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene
OR52367-25G OR52367-5G OR52367-1G
APOSOR52367-25GEA 87 EUR InStock
APOSOR52367-25G APOSOR52367-5G APOSOR52367-1G
Pentabromotoluène 98%
Pentabromotoluène
Formule: C₇H₃Br₅
MW: 486,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000060
Numéro CAS: 87-83-2
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité