11-Bromo-1-undecène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR52369-25GEA 118 EUR InStock
APOSOR52369-25G
11-Bromo-1-undecène 95%
11-Bromo-1-undecène
Formule: C₁₁H₂₁Br
MW: 233,19 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C
Densité: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040825
Numéro CAS: 7766-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité