1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52391-1G OR52391-5G
APOSOR52391-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR52391-1G APOSOR52391-5G
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03839985
Numéro CAS: 171290-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité