Carbazamidine monochlorhydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR52394-100GEA 123 EUR InStock
APOSOR52394-100G APOSOR52394-500G
Carbazamidine monochlorhydrate
Carbazamidine monochlorhydrate
Formule: CH₇ClN₄
MW: 110,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039074
Numéro CAS: 1937-19-5
EINECS: 217-707-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité