Tris[2-(2-méthoxyethoxy)éthyl]amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR5241-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR5241-1G
Tris[2-(2-méthoxyethoxy)éthyl]amine
Tris[2-(2-méthoxyethoxy)éthyl]amine
Formule: C₁₅H₃₃NO₆
MW: 323,43 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C/760mmHg
Densité: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010748
Numéro CAS: 70384-51-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité