(R)-(+)-Acide 2-chloropropionique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(+)-2-Chloropropanoic acid
OR52411-25G OR52411-5G OR52411-100G
APOSOR52411-25GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR52411-25G APOSOR52411-5G APOSOR52411-100G
(R)-(+)-Acide 2-chloropropionique 98%
(R)-(+)-Acide 2-chloropropionique
Formule: H₃CCHClCOOH
MW: 108,52 g/mol
Point de fusion: –12…0 °C
Densité: 1.258 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064204
Numéro CAS: 7474-05-7
ONU: 2511
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité