L-Alanine benzyl ester hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52412-100G OR52412-500G
APOSOR52412-100GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR52412-100G APOSOR52412-500G
L-Alanine benzyl ester hydrochloride 97%
L-Alanine benzyl ester hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00054340
Numéro CAS: 5557-83-5
EINECS: 226-920-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité