Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Aminocyclobutanone, N-CBZ protected, Benzyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
OR52418-10G OR52418-1G OR52418-5G
APOSOR52418-10GEA 344 EUR InStock
APOSOR52418-10G APOSOR52418-1G APOSOR52418-5G
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,2400 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13152267
Numéro CAS: 130369-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité