6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Attention
OR52459-25G OR52459-5G
APOSOR52459-25GEA 74.2 EUR InStock
APOSOR52459-25G APOSOR52459-5G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039720
Numéro CAS: 13327-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité