2-Naphthalenemethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR52473-10GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR52473-10G APOSOR52473-25G APOSOR52473-100G
2-Naphthalenemethanol
2-Naphthalenemethanol
Formule: C₁₁H₁₀O
MW: 158,2000 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C/7,5mmHg
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004124
Numéro CAS: 1592-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité