Acide 2-naphtoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: β-Naphthoic acid
OR52474-500G
APOSOR52474-500GEA 128 EUR InStock
APOSOR52474-500G
Acide 2-naphtoïque 98%
Acide 2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Point de fusion: 185…187 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004101
Numéro CAS: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité