Diacétyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Butanedione
OR5248-100ML OR5248-500ML
APOSOR5248-100MLEA 58.2 EUR InStock
APOSOR5248-100ML APOSOR5248-500ML
Diacétyle
Diacétyle
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 88 °C
Point de fusion: –4 to –2 °C
Densité: 0.981 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 44476 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008756
Numéro CAS: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
ONU: 2346
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité