Vert de bromocresol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5250-25GEA 154 EUR InStock
APOSOR5250-25G APOSOR5250-5G
Vert de bromocresol
Vert de bromocrésol
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Point de fusion: 225 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005874
Numéro CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité