2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5251-10G OR5251-25G OR5251-50G
APOSOR5251-10GEA 129 EUR InStock
APOSOR5251-10G APOSOR5251-25G APOSOR5251-50G
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide 97%
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide
Formule: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
MW: 249,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204152
Numéro CAS: 15253-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité