H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl, L-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, H-Glu(OtBu)-OtBu.HCl
OR52525-25G OR52525-5G OR52525-100G
APOSOR52525-25GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR52525-25G APOSOR52525-5G APOSOR52525-100G
H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl 98%
H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl
Formule: C₁₃H₂₆ClNO₄
MW: 295,804 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058003
Numéro CAS: 32677-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité