Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Fmoc-trans-4-Amc-OH, trans-4-(((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)methyl)cyclohexanecarboxylic acid, N-Fmoc-tranexamic acid, trans-4-[[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]methyl]cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
OR52526-25G
APOSOR52526-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR52526-25G
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₂₃H₂₅NO₄
MW: 379,46 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00273480
Numéro CAS: 167690-53-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité