4-Acétamido-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-acétamido-TEMPO)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-Tetramethyl-N-Piperidinyloxy
OR52537-25G
APOSOR52537-25GEA 142 EUR InStock
APOSOR52537-25G
4-Acétamido-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-acétamido-TEMPO)
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-Acetamido-TEMPO, free radical)
Formule: C₁₁H₂₁N₂O₂
MW: 213,3 g/mol
Point de fusion: 143 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043593
Numéro CAS: 14691-89-5
EINECS: 423-840-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité