5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52545-25G OR52545-5G
APOSOR52545-25GEA 319 EUR InStock
APOSOR52545-25G APOSOR52545-5G
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
MW: 188,0141 g/mol
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08273918
Numéro CAS: 57489-77-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité