2,5-Dichloroaniline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5255-1KG OR5255-250G OR5255-5KG
APOSOR5255-1KGEA 24.8 EUR InStock
APOSOR5255-1KG APOSOR5255-250G APOSOR5255-5KG
2,5-Dichloroaniline 99%
2,5-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Point d'ébullition: 244…251 °C
Point de fusion: 47…50 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 139 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007667
Numéro CAS: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité