Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vératraldéhyde 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Diméthoxybenzaldéhyde

APOSOR5256-100GEA 51 EUR InStock
APOSOR5256-100G
Vératraldéhyde 98%
Vératraldéhyde


Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C
Point de fusion: 43 °C
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003363
Numéro CAS: 120-14-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité