2-Amino-5-nitrophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5257-25GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR5257-25G APOSOR5257-100G
2-Amino-5-nitrophénol
2-Amino-5-nitrophénol
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 198…200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007692
Numéro CAS: 121-88-0
EINECS: 204-503-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité