1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52590-100MG OR52590-1G
APOSOR52590-100MGEA 118 EUR InStock
APOSOR52590-100MG APOSOR52590-1G
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
Formule: C₃₄H₅₂FeP₂
MW: 570,5057 g/mol
Point de fusion: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038820
Numéro CAS: 146960-90-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité