Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-isoleucine, Fmoc-N-Me-Ile-OH, N-Fmoc-N-methyl-L-isoleucine
OR52601-25G
APOSOR52601-25GEA 105 EUR InStock
APOSOR52601-25G
Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Fmoc-N-Me-Ile-OH
Formule: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,445 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153389
Numéro CAS: 138775-22-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité