Methyl vanillate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5261-25GEA 19 EUR InStock
APOSOR5261-25G APOSOR5261-500G APOSOR5261-100G
Methyl vanillate
Methyl vanillate
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 285…287 °C
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008438
Numéro CAS: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité