(-)-Diisopropyl-L-malate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52619-25G OR52619-5G
APOSOR52619-25GEA 574 EUR InStock
APOSOR52619-25G APOSOR52619-5G
(-)-Diisopropyl-L-malate
(-)-Diisopropyl-L-malate
Formule: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Point d'ébullition: 236 °C
Densité: 1.055 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274300
Numéro CAS: 83541-68-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité