9-(4-Bromophenyl)carbazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52631-25G OR52631-5G
APOSOR52631-25GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR52631-25G APOSOR52631-5G
9-(4-Bromophenyl)carbazole
9-(4-Bromophenyl)carbazole
Formule: C₁₈H₁₂BrN
Point de fusion: 147…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11617969
Numéro CAS: 57102-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité