Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Methyluridine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR52639-100GEA 98.9 EUR InStock
APOSOR52639-100G
5-Methyluridine 97%
5-Methyluridine


Formule: C₁₀H₁₄N₂O₆
MW: 258,23 g/mol
Point de fusion: 183…184 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006535
Numéro CAS: 1463-10-1
EINECS: 215-973-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité