Dibenzofuranne
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5267-100G OR5267-25G OR5267-50G
APOSOR5267-100GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR5267-100G APOSOR5267-25G APOSOR5267-50G
Dibenzofuranne
Dibenzofuranne
Formule: C₁₂H₈O
Point d'ébullition: 287…289 °C
Point de fusion: 80…82 °C
Densité: 1.089 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004968
Numéro CAS: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité