(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloro-4-methoxybenzylamine
OR52670-1G OR52670-5G
APOSOR52670-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR52670-1G APOSOR52670-5G
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
Formule: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00995395
Numéro CAS: 115514-77-7
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité