Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
OR52672-100G OR52672-500G
APOSOR52672-100GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR52672-100G APOSOR52672-500G
Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique 95%
Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique
Formule: C₉H₆O₆
MW: 210,14 g/mol
Point de fusion: 374…376 °C
Point d'éclair: 328 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002517
Numéro CAS: 554-95-0
EINECS: 209-077-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité