Isovaleronitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Isobutyl Cyanide
OR52674-100ML OR52674-25ML OR52674-500ML
APOSOR52674-100MLEA 306 EUR InStock
APOSOR52674-100ML APOSOR52674-25ML APOSOR52674-500ML
Isovaleronitrile
Isovaleronitrile
Formule: C₅H₉N
MW: 83,13 g/mol
Point d'ébullition: 128…130 °C
Point de fusion: –101 °C
Densité: 0.795 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001944
Numéro CAS: 625-28-5
EINECS: 210-884-1
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité