Méthoxyacétonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5269-100G OR5269-25G OR5269-5G
APOSOR5269-100GEA 786 EUR InStock
APOSOR5269-100G APOSOR5269-25G APOSOR5269-5G
Méthoxyacétonitrile
Méthoxyacétonitrile
Formule: C₃H₅NO
Point d'ébullition: 118…119 °C/731mmHg
Densité: 0.956 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001892
Numéro CAS: 1738-36-9
EINECS: 217-092-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité