trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52746-1G OR52746-5G
APOSOR52746-1GEA 221 EUR InStock
APOSOR52746-1G APOSOR52746-5G
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid 98%
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid
Formule: C₁₀H₁₈O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00204506
Numéro CAS: 14113-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité