5-Acetylvaleric acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Oxoheptanoic acid
OR5276-10G
APOSOR5276-10GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR5276-10G
5-Acetylvaleric acid 98%
5-Acetylvaleric acid
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 158…162 °C/9mmHg
Point de fusion: 35…37 °C
Densité: 1.059 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051479
Numéro CAS: 3128-07-2
EINECS: 221-512-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité