Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Pentynylbenzène 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Phenyl-1-pentyne

OR5277-5G
APOSOR5277-5GEA 161 EUR InStock
APOSOR5277-5G
4-Pentynylbenzène 97%
4-Pentynylbenzène


Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CCH
MW: 144,22 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C/50mmHg
Densité: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039813
Numéro CAS: 1823-14-9
EINECS: 217-352-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité