1-Phenylethyl mercaptan 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52781-10G OR52781-1G
APOSOR52781-10GEA 292 EUR InStock
APOSOR52781-10G APOSOR52781-1G
1-Phenylethyl mercaptan 98%
1-Phenylethyl mercaptan
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 83…84 °C
Point de fusion: 58…59 °C
Densité: 1.021 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053515
Numéro CAS: 6263-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité