Acide 3-mercaptopropionique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR52782-500GEA 143 EUR InStock
APOSOR52782-500G
Acide 3-mercaptopropionique 99%
Acide 3-mercaptopropionique
Formule: C₃H₆O₂S
MW: 106,15 g/mol
Point d'ébullition: 110…111 °C/15mmHg
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1,218 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004897
Numéro CAS: 107-96-0
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité