Methyl-4-phenylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: p-Phenylbenzoic acid-OMe, Methyl biphenyl-4-carboxylate, Methyl [1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
OR52898-100G
APOSOR52898-100GEA 365 EUR InStock
APOSOR52898-100G
Methyl-4-phenylbenzoate
Methyl 4-phenylbenzoate
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017200
Numéro CAS: 720-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité