Méthyle 5-nitrosalicylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR52922-500GEA 786 EUR InStock
APOSOR52922-500G APOSOR52922-100G APOSOR52922-25G
Méthyle 5-nitrosalicylate 95%
Méthyle 5-nitrosalicylate
Formule: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024695
Numéro CAS: 17302-46-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité